Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR48248-1G
OR48248-100MG
APOSOR48248-1GEA
58
EUR
APOSOR48248-1G
APOSOR48248-100MG
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Pyridazine-3-carbonitrile
Formula:
C₅H₃N₃ Pto. de fusión: 43…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09881239 Núm. CAS: 53896-49-4 |