2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
OR48249-1G OR48249-250MG OR48249-5G
APOSOR48249-1GEA 284 EUR
APOSOR48249-1G APOSOR48249-250MG APOSOR48249-5G
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036352
Núm. CAS: 6313-55-9