5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR48250-1G
OR48250-250MG
APOSOR48250-1GEA
24.8
EUR
APOSOR48250-1G
APOSOR48250-250MG
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₆N₂O₄ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236372 Núm. CAS: 16730-20-4 |