4-Bromo-2-clorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR48257-100G OR48257-25G OR48257-10G
APOSOR48257-100GEA 132 EUR
APOSOR48257-100G APOSOR48257-25G APOSOR48257-10G
4-Bromo-2-clorobenzonitrilo
4-Bromo-2-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrClN
Pto. de fusión: 67…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040883
Núm. CAS: 154607-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III