α-o-Toluenodicarbonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 140 EUR
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
α-o-Toluenodicarbonitrilo
α-o-Toluenodicarbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
Pto. de fusión: 73…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001895
Núm. CAS: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III