(S)-(-)-1-(4-Bromofenil)etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR48261-10G
OR48261-1G
OR48261-5G
APOSOR48261-10GEA
345
EUR
APOSOR48261-10G
APOSOR48261-1G
APOSOR48261-5G
(S)-(-)-1-(4-Bromofenil)etanol 98%
(S)-(-)-1-(4-Bromofenil)etanol
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Densidad: 1.322 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06201860 Núm. CAS: 100760-04-1 |