Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR48262-25G
OR48262-5G
APOSOR48262-25GEA
132
EUR
APOSOR48262-25G
APOSOR48262-5G
Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Formula:
C5H8ClN3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08062208 Núm. CAS: 372118-67-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...