2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR48268-25G OR48268-5G
APOSOR48268-25GEA 88.6 EUR
APOSOR48268-25G APOSOR48268-5G
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 98%
Formula: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000630
Núm. CAS: 302964-24-5