2-(Trimetilsilil)etanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4827-100G
OR4827-25G
OR4827-5G
APOSOR4827-100GEA
120
EUR
APOSOR4827-100G
APOSOR4827-25G
APOSOR4827-5G
2-(Trimetilsilil)etanol
2-(Trimetilsilil)etanol
Formula:
HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃ Pto. Ebullición: 71…73 °C Densidad: 0,825 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 56 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002825 Núm. CAS: 2916-68-9 EINECS: 220-844-5 UN: 1987 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...