1,2-Ciclohexilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
OR48276-1KG OR48276-250G
APOSOR48276-1KGEA 128 EUR
APOSOR48276-1KG APOSOR48276-250G
1,2-Ciclohexilendiamina
1,2-Ciclohexilendiamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 188…192 °C
Pto. de fusión: 42036 °C
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001491
Núm. CAS: 694-83-7
UN: 2735
ADR: 8,III