3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4829-25G OR4829-5G
APOSOR4829-25GEA 72.5 EUR
APOSOR4829-25G APOSOR4829-5G
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula: C9H9NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016722
Núm. CAS: 553-03-7