3-Metoxibenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4831-100G OR4831-25G
APOSOR4831-100GEA 72.5 EUR
APOSOR4831-100G APOSOR4831-25G
3-Metoxibenzonitrilo 99%
3-Metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 110…112 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001801
Núm. CAS: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III