5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4832-1G OR4832-250MG
APOSOR4832-1GEA 139 EUR
APOSOR4832-1G APOSOR4832-250MG
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
5-(2-Chlorophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,6030 g/mol
Pto. de fusión: 33…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084973
Núm. CAS: 89808-74-2