2-Cloropiridina-6-carbonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Chloropicolinonitrile, 6-Chloropyridine-2-carbonitrile, 2-Chloro-6-cyanopyridine
OR4835-1G OR4835-5G OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4835-1G APOSOR4835-5G APOSOR4835-10G
2-Cloropiridina-6-carbonitrilo 98%
2-Cloropiridina-6-carbonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274527
Núm. CAS: 33252-29-8
EINECS: 251-429-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III