3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4837-1G
OR4837-250MG
APOSOR4837-1GEA
75.7
EUR
APOSOR4837-1G
APOSOR4837-250MG
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Formula:
C₅H₆N₂OS MW: 142,18 g/mol Pto. de fusión: 120…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052593 Núm. CAS: 147123-47-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...