2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
OR4838-25G OR4838-5G
APOSOR4838-25GEA 43.5 EUR
APOSOR4838-25G APOSOR4838-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₄
Pto. de fusión: 219…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149091
Núm. CAS: 480-66-0