4-Nitroftalimida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Nitroisoindoline-1,3-dione
OR4839-100G OR4839-25G OR4839-5G
APOSOR4839-100GEA 306 EUR
APOSOR4839-100G APOSOR4839-25G APOSOR4839-5G
4-Nitroftalimida 98%
4-Nitroftalimida
Formula: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Pto. de fusión: 203…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005884
Núm. CAS: 89-40-7