Ácido 2-hidroxiisobutírico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-2-metilpropionico, Ácido α-hidroxiisobutírico
OR4840-100G OR4840-25G OR4840-500G OR4840-1KG
APOSOR4840-100GEA 27.7 EUR
APOSOR4840-100G APOSOR4840-25G APOSOR4840-500G APOSOR4840-1KG
Ácido 2-hidroxiisobutírico
Ácido 2-hidroxiisobutírico
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 84 °C/1,5mmHg
Pto. de fusión: 76…80 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004459
Núm. CAS: 594-61-6