1-Cloro-2,5-dioxahexano, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4841-100G OR4841-25G OR4841-500G
APOSOR4841-100GEA 212 EUR
APOSOR4841-100G APOSOR4841-25G APOSOR4841-500G
1-Cloro-2,5-dioxahexano, grado técnico
1-Cloro-2,5-dioxahexano
Formula: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Pto. Ebullición: 50…52 °C/13mmHg
Densidad: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000888
Núm. CAS: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II