Tiofeno-2-carbohidrazida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
OR4847-1G OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Tiofeno-2-carbohidrazida 98%
Tiofeno-2-carbohidrazida
Formula: C₅H₆N₂OS
MW: 142.18 g/mol
Pto. de fusión: 136…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005435
Núm. CAS: 2361-27-5