Carbazato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
OR4850-100G OR4850-25G
APOSOR4850-100GEA 42.2 EUR
APOSOR4850-100G APOSOR4850-25G
Carbazato de metilo
Carbazato de metilo
Formula: C₂H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 108 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007594
Núm. CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III