tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine

OR4852-1G OR4852-5G
APOSOR4852-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4852-1G APOSOR4852-5G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/0.2mmHg
Densidad: 0.977 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216581
Núm. CAS: 86953-79-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR