7-Etoxi-4-metilcumarina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4853-100G OR4853-25G OR4853-5G
APOSOR4853-100GEA 116 EUR
APOSOR4853-100G APOSOR4853-25G APOSOR4853-5G
7-Etoxi-4-metilcumarina 98%
7-Etoxi-4-metilcumarina
Formula: C₁₂H₁₂O₃
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016971
Núm. CAS: 87-05-8
EINECS: 201-721-5