4-Aminopiperidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4858-25G OR4858-5G
APOSOR4858-25GEA 199 EUR
APOSOR4858-25G APOSOR4858-5G
4-Aminopiperidina 97%
4-Aminopiperidine
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 65 °C/18mmHg
Densidad: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 45,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179399
Núm. CAS: 13035-19-3
UN: 2733
ADR: 3+8,III