N-Benzoylthiourea 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Carbamothioylbenzamide, N-(Carbamothioyl)benzamide
OR4861-25G OR4861-100G OR4861-1G
APOSOR4861-25GEA 120 EUR
APOSOR4861-25G APOSOR4861-100G APOSOR4861-1G
N-Benzoylthiourea 98%
N-Benzoylthiourea
Formula: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041191
Núm. CAS: 614-23-3