3-Nitro-1,2,4-triazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4862-25G OR4862-5G
APOSOR4862-25GEA 31.9 EUR
APOSOR4862-25G APOSOR4862-5G
3-Nitro-1,2,4-triazol
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₂H₂N₄O₂
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009749
Núm. CAS: 24807-55-4