2-(Methylthio)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4873-1G OR4873-5G OR4873-25G
APOSOR4873-1GEA 26.1 EUR
APOSOR4873-1G APOSOR4873-5G APOSOR4873-25G
2-(Methylthio)ethylamine
2-(Methylthio)ethylamine
Formula: C₃H₉NS
Pto. Ebullición: 146…149 °C
Densidad: 0,974 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014825
Núm. CAS: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II