6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR4874-100MG OR4874-1G OR4874-5G
APOSOR4874-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR4874-100MG APOSOR4874-1G APOSOR4874-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269625
Núm. CAS: 138642-96-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR