Guanosina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
OR4880-25G OR4880-100G OR4880-500G
APOSOR4880-25GEA 21.9 EUR
APOSOR4880-25G APOSOR4880-100G APOSOR4880-500G
Guanosina
Guanosina
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283.24 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010182
Núm. CAS: 118-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III