Uracil
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR4885-250G OR4885-100G OR4885-25G
APOSOR4885-250GEA 50.9 EUR
APOSOR4885-250G APOSOR4885-100G APOSOR4885-25G
Uracil
Uracilo
Formula: C₄H₄N₂O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006016
Núm. CAS: 66-22-8
EINECS: 200-621-9