3-Cloroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4892-100G OR4892-500G
APOSOR4892-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4892-100G APOSOR4892-500G
3-Cloroanilina
3-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C/11mmHg
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007765
Núm. CAS: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II