N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4894-25G OR4894-5G
APOSOR4894-25GEA 0 EUR
APOSOR4894-25G APOSOR4894-5G
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
N-Benzylidene-tert-butylamine
Formula: C₁₁H₁₅N
Pto. Ebullición: 209 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043553
Núm. CAS: 6852-58-0