4-Morfolinoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4896-100G OR4896-25G OR4896-5G
APOSOR4896-100GEA 115 EUR
APOSOR4896-100G APOSOR4896-25G APOSOR4896-5G
4-Morfolinoanilina 98%
4-Morfolinoanilina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006169
Núm. CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1