3,4-Diclorotiobenzamida
Proveedor: Apollo Scientific
OR49004-10G OR49004-1G OR49004-5G
APOSOR49004-10GEA 522 EUR
APOSOR49004-10G APOSOR49004-1G APOSOR49004-5G
3,4-Diclorotiobenzamida
3,4-Diclorotiobenzamida
Formula: C₇H₅Cl₂NS
Pto. de fusión: 133…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973321
Núm. CAS: 22179-73-3