4-Bromobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR49010-100G
OR49010-25G
OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA
212
EUR
APOSOR49010-100G
APOSOR49010-25G
APOSOR49010-5G
4-Bromobencilamina 98%
4-Bromobencilamina
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186,05 g/mol Pto. Ebullición: 110…112 °C/30mmHg Pto. de fusión: 25 °C Densidad: 1,473 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047931 Núm. CAS: 3959-07-7 EINECS: 223-559-4 UN: 3259 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)