α-Bromo-2,5-diclorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
OR49015-25G OR49015-100G
APOSOR49015-25GEA 119 EUR
APOSOR49015-25G APOSOR49015-100G
α-Bromo-2,5-diclorotolueno
α-Bromo-2,5-diclorotolueno
Formula: C₇H₅BrCl₂
MW: 239.93 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236034
Núm. CAS: 85482-13-9