2-Cloro-N,N-dimetilacetamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR49017-100G
OR49017-25G
APOSOR49017-100GEA
408
EUR
APOSOR49017-100G
APOSOR49017-25G
2-Cloro-N,N-dimetilacetamida 97%
2-Cloro-N,N-dimetilacetamida
Formula:
C₄H₈ClNO MW: 121,57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039360 Núm. CAS: 2675-89-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...