2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3CAI, 3-(Chloroacetyl)-1H-indole
OR49019-5G OR49019-1G OR49019-250MG
APOSOR49019-5GEA 1040 EUR
APOSOR49019-5G APOSOR49019-1G APOSOR49019-250MG
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00464796
Núm. CAS: 28755-03-5