4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR49023-2G
OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA
183
EUR
APOSOR49023-2G
APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Formula:
C₈H₁₅NO MW: 141.2100 g/mol Pto. Ebullición: 213.3 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09037892 Núm. CAS: 40594-34-1 UN: 2735 ADR: 8 III |