Ácido (3-nitrofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR49028-10G OR49028-5G
APOSOR49028-10GEA 102 EUR
APOSOR49028-10G APOSOR49028-5G
Ácido (3-nitrofenil)acético
Ácido (3-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007278
Núm. CAS: 1877-73-2