Dianhídrido piromelítico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
OR4903-100G OR4903-2.5KG OR4903-500G
APOSOR4903-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4903-100G APOSOR4903-2.5KG APOSOR4903-500G
Dianhídrido piromelítico 98%
Dianhídrido piromelítico
Formula: C₁₀H₂O₆
MW: 218,12 g/mol
Pto. Ebullición: 397…400 °C
Pto. de fusión: 283…288 °C
Densidad: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 380 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005005
Núm. CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9