1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR49032-1G OR49032-5G
APOSOR49032-1GEA 68.3 EUR
APOSOR49032-1G APOSOR49032-5G
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
1-(3-Cyanophenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796181
Núm. CAS: 178928-58-0