4-(Phenylethynyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR49037-5G
APOSOR49037-5GEA 231 EUR
APOSOR49037-5G
4-(Phenylethynyl)benzoic acid 97%
4-(Phenylethynyl)benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00438677
Núm. CAS: 25739-23-5