4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4904-25G OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA 29 EUR
APOSOR4904-25G APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013113
Núm. CAS: 53760-27-3
EINECS: 258-748-0