2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR49043-25G
APOSOR49043-25GEA 78.3 EUR
APOSOR49043-25G
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,1879 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000810
Núm. CAS: 20348-21-4