4-Chlorothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR49049-1G OR49049-5G
APOSOR49049-1GEA 87 EUR
APOSOR49049-1G APOSOR49049-5G
4-Chlorothiazole
4-Chlorothiazole
Formula: C₃H₂ClNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038604
Núm. CAS: 4175-72-8