2-Thiopheneacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Thiophene-2-acetamide
OR49054-100G OR49054-25G
APOSOR49054-100GEA 449 EUR
APOSOR49054-100G APOSOR49054-25G
2-Thiopheneacetamide
2-Thiopheneacetamide
Formula: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017556
Núm. CAS: 4461-29-4