2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Amino-4-chloro-6-pyrimidinol, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine
OR49059-100G
OR49059-25G
APOSOR49059-100GEA
0
EUR
APOSOR49059-100G
APOSOR49059-25G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Formula:
C₄H₄ClN₃O MW: 145,5500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006093 Núm. CAS: 1194-21-4 |