Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: n-butyl-di-adamantylphosphine, [cataCXium® A], Bis(1-adamantyl)-butyl-phosphane, Butyldi-1-adamantylphosphine, Di(adamantan-1-yl)(butyl)phosphine
OR49071-1G OR49071-25G OR49071-5G
APOSOR49071-1GEA 49.3 EUR
APOSOR49071-1G APOSOR49071-25G APOSOR49071-5G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine 98%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Formula: C₂₄H₃₉P
MW: 358,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861606
Núm. CAS: 321921-71-5