2-Buten-1-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR49073-25ML OR49073-100ML
APOSOR49073-25MLEA 201 EUR
APOSOR49073-25ML APOSOR49073-100ML
2-Buten-1-ol 96%
2-Buten-1-ol
Formula: C₄H₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002923
Núm. CAS: 6117-91-5
UN: 1987
ADR: 3,III